529685
Prodigiosin Serratia marcescens
A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance.
Synonyme(s) :
Prodigiosin Serratia marcescens, Casein Kinase I Inhibitor IV, 2-Methyl-3-pentyl-6-methoxyprodigiosene, NSC 47147
155,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
155,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(CCCCC)C=C(/C=C2N=C(C3=CC=CN3)C=C\2OC)N1
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,22-23H,4-6,8H2,1-3H3/b18-17+,19-12+
Clé InChI
WKGQSEFBQTWRPT-FHUUTLRSSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chang, C.C., et al. 2011. J. Biosci. Bioeng.5, 501
Ho, T.F., et al. 2009. Toxicol. Appl. Pharmacol.235, 253
Soto-Cerrato, V., et al. 2007.Mol. Cancer Ther.6, 362.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable