529582
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)Cc2cc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Clé InChI
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable