529552
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
Potassium chloride, KCl
Produits recommandés
Nom du produit
Chlorure de potassium, Molecular Biology Grade
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7621
Essai
≥99% (silver nitrate titration)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Pf
770 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable