528118
PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114
The PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114, also referenced under CAS 371242-69-2, controls the biological activity of PI 3-Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114, Phosphatidylinositol 3-Kinase p110d Inhibitor, PI 3-K Inhibitor X
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H19N7O/c1-13-6-3-4-9-16(13)29-17(27-15-8-5-7-14(2)18(15)22(29)30)10-28-12-26-19-20(23)24-11-25-21(19)28/h3-9,11-12H,10H2,1-2H3,(H2,23,24,25)
Clé InChI
GNWHRHGTIBRNSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ali, K., et al. 2008. J. Immunol.180, 2538.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable