526528
PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776
The PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776 controls the biological activity of PIM-Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776, N-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)-3-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, 2H₂SO₄
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, nearly colorless
water: 100 mg/mL, clear, nearly colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(CC1)CCC1CNC(C=C2)=NN3C2=NC=C3C4=CC(OC(F)(F)F)=CC=C4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chang, M., et al. 2010. Mol. Cancer Ther.9, 2478.
Mumenthaler, S.M., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2882.
Chen, L.S., et al. 2009. Blood 114, 4150.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable