525200-M
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Synonyme(s) :
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
315,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
315,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
lyophilized solid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥50 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
brownish
Solubilité
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON™ X-100: 1 mg/mL
Activité étrangère
Aatalase, glucose oxidase, none detected
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3