525145
sPLA2-IIA Inhibitor I
The sPLA₂-IIA Inhibitor I controls the biological activity of sPLA₂-IIA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
sPLA2-IIA Inhibitor I, c(2NapA)LS(2NapA)R, TFA
177,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
About This Item
177,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
sPLA2-IIA (human type IIA secreted phospholipase A2
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable