5161
Penicillin G, Potassium Salt
Antibiotic effective against Gram-positive bacteria. Blocks cell wall formation in growing cells, resulting in accumulation of uracil nucleotides of muramic acid peptides.
Synonyme(s) :
Penicillin G, Potassium Salt, Benzylpenicillin, K
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 100 units/mL (suggested concentration)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H19ClN2S.C16H18N2O4S.K/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;;+1/p-1/t;11-,12+,14-;/m.1./s1
Clé InChI
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable