513028
PD 166285
A cell-permeable, orally bioavailable, ATP-competitive, broad-spectrum tyrosine kinase inhibitor that suppresses angiogenesis both in vitro and in vivo.
Synonyme(s) :
PD 166285, PD166285, PD0166285, 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(4-(2-(diethylaminoethoxy)-phenylamino)-8-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 2HCl, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, Wee1 Inhibitor IV, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, Wee1 Inhibitor IV, 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(4-(2-(diethylaminoethoxy)-phenylamino)-8-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 2HCl, PD166285, PD0166285
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H
Clé InChI
NADLBPWBFGTESN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Dimitroff, C.J., et al. 1999. Invest. New Drugs17, 121.
Roginskaya, V., et al. 1999. Leukemia13, 855.
Panek, R.L., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1433.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable