Principaux documents
ABT155
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Dynamin-1-like protein, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dymple, Dynamin-related protein 1
100 μG
472,00 €
472,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
472,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
472,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Dnm1L(74006)
Description générale
La protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1, de l'anglais "Dynamin related protein 1" ou "Dynamin-like protein 1") induit la fission de la membrane mitochondriale externe dans les cellules de mammifère. Comme les autres membres de la superfamille des GTPases de type dynamine, la Drp1 contient un domaine de liaison au GTP tripartite N-terminal et se présente sous la forme d'un dimère en T comportant une tête, une queue et une tige. L'ajout de GTP induit un réarrangement de la tête et de la tige, entraînant une constriction membranaire. Il a été démontré que la Drp1 modifie la morphologie mitochondriale et joue un rôle important dans la fission mitochondriale et peroxysomale dans les cellules de mammifère. Au cours de l'apoptose, la Drp1 migre du cytosol vers les mitochondries et se positionne au niveau de leurs sites de division potentiels. Des études montrent qu'une inhibition de la Drp1 empêche la mort cellulaire, confirmant ainsi le rôle prépondérant de la fission mitochondriale dans l'apoptose.
Spécificité
Cet anticorps reconnait la protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1) au niveau de son domaine d'interaction avec la GSK3B.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant au domaine d'interaction avec la GSK3B de la protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1) de souris.
Épitope : domaine d'interaction avec la GSK3B
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1) dans des cellules souches embryonnaires humaines H9.
Cet anticorps anti-protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1) est validé pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie pour la détection de la protéine Drp1.
Sous-domaine de recherche
Organites et marqueurs cellulaires
Apoptose (autre)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules souches embryonnaires de souris
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine 1 apparentée aux dynamines (Drp1) sur 10 µg de lysat de cellules souches embryonnaires de souris.
Description de la cible
Poids réel : ~80 kDa (isoforme 2), ~82 kDa (isoforme 1)
5 isoformes sont produites par épissage alternatif : Isoforme 1 : 80 kDa, Isoforme 2 : 82 kDa, Isoforme 3 : 78 kDa, Isoforme 4 : 69 kDa, Isoforme 5 : 24 kDa
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xuehua Xu et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 5972-5978 (2017-08-30)
The aim of the current study was to investigate the effect of mitochondrial division inhibitor 1 (Mdivi‑1) in sodium azide‑induced cell death in H9c2 cardiac muscle cells. Mdivi‑1 is a key inhibitor of the mitochondrial division protein dynamin‑related protein 1
Malgorzata Sekula et al.
Journal of morphology, 281(9), 1142-1151 (2020-08-09)
Balbiani body (Bb) is a female germline specific organelle complex. Although the morphology and morphogenesis of the Bb have been analyzed in numerous vertebrate and invertebrate species, the role and ultimate fate of this organelle assemblage are still under debate.
Diana Alejandra Quintero-Espinosa et al.
International journal of molecular sciences, 24(13) (2023-07-14)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) has been linked to dopaminergic neuronal vulnerability to oxidative stress (OS), mitochondrial impairment, and increased cell death in idiopathic and familial Parkinson's disease (PD). However, how exactly this kinase participates in the OS-mitochondria-apoptosis connection is
Rashim Pal Singh et al.
Cell stem cell, 26(6), 926-937 (2020-05-18)
Leukemic stem cells (LSCs) rely on oxidative metabolism and are differentially sensitive to targeting mitochondrial pathways, which spares normal hematopoietic cells. A subset of mitochondrial proteins is folded in the intermembrane space via the mitochondrial intermembrane assembly (MIA) pathway. We
Developmental Stage-Dependent Changes in Mitochondrial Function in the Brain of Offspring Following Prenatal Maternal Immune Activation.
Cie??lik, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 24 (2023)