5.09880
IDH2 Inhibitor, R140Q Somatic Mutant-Specific, AGI-6780
Synonyme(s) :
IDH2 Inhibitor, R140Q Somatic Mutant-Specific, AGI-6780, Isocitrate Dehydrogenase 2 R140 Somatic Mutant Inhibitor, AGI6780
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H18F3N3O3S2/c22-21(23,24)14-2-1-3-16(10-14)25-20(28)26-19-11-17(32(29,30)27-15-4-5-15)6-7-18(19)13-8-9-31-12-13/h1-3,6-12,15,27H,4-5H2,(H2,25,26,28)
Clé InChI
CCAWRGNYALGPQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
(IDH2) R140Q mutants
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable