5.08150
LY 344864 Hydrochloride
Synonyme(s) :
LY 344864 Hydrochloride, 5-HT 1F Serotonin Receptor Agonist, LY 344864, LY344864, LY-344864, 5-HT1F Serotonin Receptor Agonist, LY 344864, LY344864, LY-344864
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mM
DMSO: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT1F
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Phebus, L. A. et al. 1997. Life Sci.61, 2117.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable