5.08014
GR 127935 Hydrochloride
Synonyme(s) :
GR 127935 Hydrochloride, 5-HT 1B/1D Serotonin Receptor Antagonist, GR 127935 Hydrochloride, GR-127935 hydrochloride, GR127935 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H
Clé InChI
SRVVUYIJVBLEJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT1B/1D
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Przegalinski, E. et al. 2008. Pharmacol. Rep.60, 798.
Bannai, M. et al. 2007. Psychopharmacol.93, 295.
McCreary A. C. et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 965.
Pauwels, P. J. et al. 1996. J. Neurochem.66, 65.
Skingle, M. et al. 1996. Behav.Brain Res.73, 157.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable