| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 154,00 € | |
| 100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 413,00 € |
A propos de cet article
154,00 €
Nom du produit
S-(−)-Eticlopride hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
SMILES string
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| color off-white | color white to beige | color white to beige | color white |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| E101-25MG | 04061832090603 |
| E101-100MG | 04061832090597 |
| 330116-50G | 04061826725863 |