5.06081
Foxo1 Inhibitor, AS1842856
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable oxodihydroquinoline
Synonyme(s) :
InSolution Foxo1 Inhibitor, AS1842856, 5-Amino-7-(cyclohexylamino)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
171,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025Détails
About This Item
171,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Foxo1
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)