5.05276
HSP70 Activator II, YM-08
Synonyme(s) :
HSP70 Activator II, YM-08, (2Z,5E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-2-(pyridin-2-ylmethylene)thiazolidin-4-one, Heat Shock 70 kDa Protein Activator II, Hsp70 Chemical Co-Chaperone II, YM-08, YM08, YM8
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.6 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN1C(=CC2=CC=CC=N2)SC(=C3N(C4=CC=CC=C4S3)C)C1=O
InChI
1S/C19H17N3OS2/c1-3-22-16(12-13-8-6-7-11-20-13)25-17(18(22)23)19-21(2)14-9-4-5-10-15(14)24-19/h4-12H,3H2,1-2H3
Clé InChI
UYFLAORTCSDPFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HSP70
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable