373260
Heat Shock Protein Inhibitor I
Heat Shock Protein Inhibitor I, CAS 218924-25-5 blocks the induction of HSP70, HSP72, and HSP105. Blocks the development of thermotolerance in a dose-dependent manner.
Synonyme(s) :
Heat Shock Protein Inhibitor I, KNK437, N-Formyl-3,4-methylenedioxy-benzylidine-γ-butyrolactam, Hsp70 Induction Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL
olive oil: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Hsp70
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Yokota, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 2942.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable