Principaux documents
5.05016
Sigma-Aldrich
CX546
Synonyme(s) :
CX546, AMPA Positive Allosteric Modulator, CX546, CX-546, CX 546
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
Clé InChI
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A positive allosteric modulator selective for the AMPA receptors. Used in studies related to Schizophrenia, neuroplasticity, Autism and neuronal differentiation.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
AMPA
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Silverman, L., et al. 2013. Neuropharmacol.64, 268.
Peleg-Raibstein, D., et al. 2012. Curr. Antipsych.2012, 361.
Schitine, C., et al. 2012. Eur. J. Neurosci.35, 1672.
Lipina, T., et al. 2006. Neuropsychopharmacology.32, 745.
Arai, C., et al. 2004. Neurosci.123, 1011.
Nagarajan, N., et al. 2001. Neuropharmacol.41, 650.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable