Principaux documents
5.04120
Sigma-Aldrich
Reboxetine Mesylate
Synonyme(s) :
Reboxetine Mesylate, (2R*)-2-[(R*)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine methanesulfonate, Edronax, Vestra
10 MG
179,00 €
179,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
179,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23NO3 · xCH4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.39 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
179,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)C.N1C[C@@H](OCC1)[C@H](Oc3c(cccc3)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Clé InChI
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
Description générale
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT, respectively). Displays >1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Noradrenalin transporter
Target Ki: 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze 9-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Sacchetti, G., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.128, 1332.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable