499635
OSC Inhibitor, Ro 48-8071
The OSC Inhibitor, Ro 48-8071, also referenced under CAS 189197-69-1, controls the biological activity of 2,3-oxidosqualene:lanosterol cyclase activity (OSC).
Synonyme(s) :
OSC Inhibitor, Ro 48-8071, 4ʹ-(6-(Allylmethylamino)hexyloxy)-4-bromo-2ʹ-fluorobenzophenone, fumarate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H27BrFNO2/c1-3-14-26(2)15-6-4-5-7-16-28-20-12-13-21(22(25)17-20)23(27)18-8-10-19(24)11-9-18/h3,8-13,17H,1,4-7,14-16H2,2H3
Clé InChI
CMYCCJYVZIMDFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Peffley, D.M., et al. 1998. Biochem. Pharmacol.56, 439.
Morand, O.H., et al. 1997. J. Lipid Res.38, 373.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable