48-683MAG
MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis Panel 2 Magnetic Bead 4-plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenu apparenté
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.