481411
NF-κB Activation Inhibitor III
The NF-κB Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 380623-76-7, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
NF-κB Activation Inhibitor III, 3-Chloro-4-nitro-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamide, SM-7368
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
amorphous solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H5ClN4O5S/c11-6-3-5(1-2-7(6)14(17)18)9(16)13-10-12-4-8(21-10)15(19)20/h1-4H,(H,12,13,16)
Clé InChI
XCHLNGBTHLJLFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNF-α-stimulated NF-κB activation and upregulation of MMP-9
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3