Principaux documents
4.80939
SAFC
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
1 L
29,00 €
950 L
6 309,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
29,00 €
950 L
6 309,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352323
29,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1