4.80704
Sulfuric acid 10%
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
101 °C/1013 hPa
Densité
1.066 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable