475984
MyoVin-1
A pyrazolopyrimidine compound that blocks ADP release from the actomyosin complex and acts as a potent, reversible and uncompetitive inhibitor of actin-stimulated ATPase activity of myosin V.
Synonyme(s) :
MyoVin-1, Myosin V Inhibitor 1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC(SCC2=CC=CC(NC3=NC(NN=C4C5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5)=C4C=N3)=C2)=C1)O
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable