203392
(+)-Blebbistatin
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Synonyme(s) :
(+)-Blebbistatin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
Clé InChI
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable