474780
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Synonyme(s) :
MG-115, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-norvalinal, Z-LL-Nva-CHO, Proteasome Inhibitor XII
262,00 €
Date d'expédition estimée le20 février 2025Détails
About This Item
262,00 €
Date d'expédition estimée le20 février 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
20S proteasome
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.