437695
Anti-Lipoic Acid Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-LA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
diluted serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:50-1:500)
Immunoblotting (1:1000-1:10,000)
Paraffin Sections (1:50-1:500)
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Heitzer, T., et al. 2001. Free Radic. Biol. Med.31, 53.
Patrick. L. 2000. Altern. Med. Rev.5, 290.
Shi, S.S., et al. 1999. Antioxid. Redox Signal1, 123.
Humphries, K.M. and Szeda, L.I. 1998. Biochemistry37, 15835.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1