420323
KT5720
InSolution, ≥95%
Synonyme(s) :
InSolution KT5720, PKA Inhibitor VII
176,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
176,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@H]5O[C@@]1([C@](C5)(O)C(=O)OCCCCCC)C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
Clé InChI
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Cabell, L, and Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)