420205
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, CAS 1373423-53-0, is converted to GSK-J1 intracellularly for effective JMJD3 and UTX inhibition (~ 25 to 50 µM in HeLa cultures).
Synonyme(s) :
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, GSK-J1 Pro-Drug, JHDM Inhibitor II Pro-Drug, Ethyl-3-(6-(4,5-dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-2-31-23(30)10-14-26-21-17-22(28-24(27-21)20-9-5-6-13-25-20)29-15-11-18-7-3-4-8-19(18)12-16-29/h3-9,13,17H,2,10-12,14-16H2,1H3,(H,26,27,28)
Clé InChI
WBKCKEHGXNWYMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This probe is supplied in conjunction with the Structural Genomics Consortium (SGC). For further characterization details, please visit the SGC website (http://www.thesgc.org/scientists/chemical_probes/GSKJ1).
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable