Principaux documents
391947
Sigma-Aldrich
Hydroxylapatite, Fast Flow
Synonyme(s) :
Hydroxylapatite, Fast Flow, HA
100 G
680,00 €
680,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Changer de vue
100 G
680,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.77
680,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3467
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
phosphate buffer: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clé InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Description générale
A form of calcium phosphate used in preparative procedures for purification of proteins and nucleic acids in which high flow rate and binding capacity are desired (BSA binding capacity: >12 mg/g; DNA binding capacity: >700 µg/g).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C).
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the particle size of hydroxyapatite?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.