21223
Hydroxyapatite
purum p.a., ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
Synonyme(s) :
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
Forme
powder
Impuretés
≤5% water (KFT)
Perte
≤10% loss on ignition, 800 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clé InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves