Principaux documents
3810CBC
Millipore
L-Histidine
free base
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
100 G
128,00 €
128,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
128,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Beilstein:
84088
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
128,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable