Principaux documents
3801-M
Sigma-Aldrich
Saffron
Harleco®, suitable for Gram staining
Synonyme(s) :
Saffron, Gram Stain, C.I. 75100
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
976.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Numéro de classement CE :
255-881-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco®
Technique(s)
Gram staining: suitable
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)\C)\C
InChI
1S/C44H64O24/c1-19(11-7-13-21(3)39(59)67-43-37(57)33(53)29(49)25(65-43)17-61-41-35(55)31(51)27(47)23(15-45)63-41)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)40(60)68-44-38(58)34(54)30(50)26(66-44)18-62-42-36(56)32(52)28(48)24(16-46)64-42/h5-14,23-38,41-58H,15-18H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38-,41-,42-,43+,44+/m1/s1
Clé InChI
SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N
Description générale
HARLECO® For gram staining
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For gram staining
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable