Principaux documents
PHL89256
Picrocrocin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(R)-4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-β-cyclocitral, Pikrocrocin, Saffron-bitter
10 MG
776,00 €
776,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
776,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
776,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1([H])O[C@H]2CC(C)(C)C(C([H])=O)=C(C)C2
InChI
1S/C16H26O7/c1-8-4-9(5-16(2,3)10(8)6-17)22-15-14(21)13(20)12(19)11(7-18)23-15/h6,9,11-15,18-21H,4-5,7H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
WMHJCSAICLADIN-WYWSWGBSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable