376817-M
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, 3-BrPA, Bromopyruvate, Bromopyruvatic Acid, 3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Description
RTECS - UZ0840000
Niveau de qualité
Essai
≥97% (titration)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Clé InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable