370677
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt
A potent, cell-permeable, and metabolically-stable inhibitor of protein kinase G Iα, Iβ, and type II.
Synonyme(s) :
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt, Rp-8- pCPT-cGMPS, TEA, PKG Inhibitor III
325,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
325,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 0.5 mg/mL
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKG1α
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lee, S.J., et al. 1996. Dev. Biol.180, 324.
Van Uffelen, B.E., et al. 1996. J. Leukoc. Biol.60, 94.
Willmott, N., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 3699.
Butt, E., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 265.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable