Merck
Passer à
C0735
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine-3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Rp-isomer sodium salt
≥99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Rp-8-CPT-cAMPS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
839,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14ClN5O5PS2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
839,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O5PS2.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(26-15)5-25-28(24,29)27-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,29)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-,28?;/m1./s1
InChI key
AWXMSJRRXLCVMW-JVSRKQJHSA-M
Biochem/physiol Actions
Lipophilic analog of the competitive inhibitor of protein kinase A (cyclic AMP antagonist).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C240C8988SML1614
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
lyophilized solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
packaging
vial of 5 μmol
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe