Principaux documents
370625
Sigma-Aldrich
Guanabenz Acetate
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells and acts as a proteostatis regulator.
Synonyme(s) :
Guanabenz Acetate, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine, Acetate, WY-8678
100 MG
214,00 €
214,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
214,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8Cl2N4 · xC2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.08 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
214,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(ccc1)Cl)\C=N\N=C(\[N+H3])/N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
Clé InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Description générale
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells (EC50 ~ 400 nM in tunicamycin treated HeLa cells) and acts as a proteostatis regulator. Shown to selectively bind PPP1R15A/GADD34 and disrupt the PPP1R15A-PP1c complex; sustain eIF2α phosphorylation and increase chaperone availability by attenuating translation.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Tsaytler, P., et al. 2011. Science332, 91.
Erb, S., et al. 2000. Neuropsychopharmacology23, 138,
Handley, S.L. and Mithani, S., 1984. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.327, 1.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable