Principaux documents
S884448
5,6-DIMETHYL-5-DECEN-1,9-DIYNE
AldrichCPR
S884448-5MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S884448-5MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.261
Numéro MDL:
142,00 €