362339
Glyco-SNAP-2
A water-soluble nitric oxide (NO) donor that exhibits greater stability (t1/2 = 27 hours) than that of SNAP.
Synonyme(s) :
Glyco-SNAP-2, N-(2-Deoxy-α,β-D-glucopyranose-2-)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
green
Solubilité
aqueous buffer: >100 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)C(C)(C)SN=O
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Water-soluble nitric oxide (NO) donor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable