Documents
353919
Sigma-Aldrich
Glutathione Peroxidase Assay Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1