345860
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Rat mAb (2.2B10)
liquid, clone 2.2B10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-GFAP
585,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
585,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2.2B10, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
bovine, rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCM1(8521)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (0.1-0.5 µg/ml)
Frozen Sections (10-50 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-5 µg/ml)
Paraffin Sections (10-50 µg/ml, see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Human or rat brain tissues
Autres remarques
Lee, V.M., et al. 1984. J. Neurochem. 42, 25.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable