345748
Ganglioside GM4, Monosialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are useful as markers of various cell types and antigens.
Synonyme(s) :
Ganglioside GM4, Monosialo, Human Brain, Neu5Acα2,3Galβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Useful as markers of various cell types and antigens.
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Glycosphingolipids