344273-M
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-methylpiperazino-γ-butyryloxy)-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, 2HCl
412,00 €
About This Item
412,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Niveau de qualité
Essai
≥92% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
Clé InChI
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Adenylate cyclase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable