344092
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2
The Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, also referenced under CAS 340316-62-3, controls the biological activity of Formin FH2 Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonyme(s) :
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, Small Molecule Inhibitor of Formin Homology 2 domain, 1-(3-Bromophenyl)-5-(2-furylmethylene)-2-thioxo-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Actin Assembly Inhibitor XV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (sum of two geometrical isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
darkdeep green
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
Clé InChI
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable