324839
InhibitorSelect EGFR Signaling Pathway Inhibitor Panel
The InhibitorSelect EGFR Signaling Pathway Inhibitor Panel controls the biological activity of InhibitorSelect.
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble (supplied)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C