Principaux documents
2714-10050
Millipore
Unité NovaSeptum® Haute Pureté
High Purity Application; 5x50mL
Synonyme(s) :
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 50 mL
5 EA
2 157,00 €
2 157,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
5 EA
2 157,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
2 157,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 5 × 50 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Device Configuration: Multi-sampling
Application
Bacterial counting and sampling from bioreactors
Notes préparatoires
Sterilization Method
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany