1711-10250
Unité NovaSeptum® Haute Pureté
High Purity Application; 250mL
Synonyme(s) :
General sampling, high purity application, 250 mL
3 329,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
About This Item
3 329,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
250 mL sample volume
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Avec l'unité NovaSeptum® haute pureté, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les prélèvements en vue d'essais de stérilité, d'essais des pyrogènes, de recherches d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et d'applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Application
Notes préparatoires
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27