Principaux documents
2500
Millipore
Kit ReBlot Plus
1 KIT
342,00 €
342,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 KIT
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
342,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Re-Blot
Niveau de qualité
Technique(s)
western blot: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le western blotting est une technique couramment utilisée pour étudier la fonction et la localisation des protéines. En général, des échantillons de protéines sont séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE) et transférés sur une membrane telle qu'une membrane de nitrocellulose ou de nylon, où ils sont incubés avec des anticorps spécifiques. À la différence des technologies d'identification des acides nucléiques (southern blotting et northern blotting) qui permettent de réutiliser les membranes de transfert, les membranes de western blotting sont difficilement réutilisables.
La déshybridation et la réhybridation des membranes de western blotting présentent plusieurs avantages :
1) Préservation des échantillons onéreux ou uniquement disponibles en quantités limitées ;
2) Analyse d'une membrane de transfert avec plusieurs anticorps différents, par exemple des anticorps spécifiques d'un sous-type ou d'une isoforme ;
3) Réanalyse des résultats aberrants et confirmation avec le même anticorps ou un anticorps différent ;
4) Correction des erreurs d'incubation avec le mauvais anticorps ;
5) Économies de réactifs et gain de temps grâce à la réutilisation de la même membrane de transfert.
Si des matrices d'immunoaffinité anticorps/antigène comme des conjugués immobilisés sur Sepharose ont été réutilisées plusieurs fois sans compromettre la réactivité entre l'antigène et l'anticorps, la nécessité de travailler à des pH extrêmes et d'utiliser des agents chaotropiques empêche d'appliquer ce principe à la technique de western blotting.
Le kit de recyclage de western blots MILLIPORE Re-Blot Plus contient des solutions spécialement formulées pour retirer rapidement et efficacement les anticorps des membranes de western blotting sans affecter significativement les protéines immobilisées.
Voici quelques-uns des avantages du kit de recyclage de western blots Re-Blot Plus :
  • La solution de déconjugaison des anticorps ne contient pas de β-mercaptoéthanol, liquide à l'odeur nauséabonde.
  • La déconjugaison des anticorps s'effectue à température ambiante. Il n'est pas nécessaire de chauffer les membranes de transfert.
  • Les anticorps peuvent être déshybridés des membranes en environ 15 minutes à température ambiante.
  • Les membranes de transfert peuvent être réutilisées au bout de 25 minutes.
Application
Le kit de recyclage de western blots MILLIPORE Re-Blot Plus est efficace pour retirer les anticorps des membranes de western blotting préalablement révélées par chimioluminescence ou à l'iode radioactif (ou d'autres isotopes). Il n'est pas recommandé pour la déshybridation des substrats colorimétriques (tétraméthylbenzidine, diaminobenzidine, 4-chloronaphtol, etc.). En effet, il n'est pas possible de retirer efficacement les substrats qui précipitent au niveau du siège de la réaction.
Le kit de recyclage de western blots MILLIPORE Re-Blot Plus ne doit être utilisé qu'à des fins qualitatives tant qu'il n'a pas été confirmé, par western blotting comparatif, que la déconjugaison n'affecte pas quantitativement un antigène donné.
Ce produit est uniquement destiné à la recherche et ne saurait être utilisé à des fins de diagnostic ou in vivo.
Composants
Solution de déconjugaison des anticorps Mild (douce) concentrée 10 × (1 flacon de 50 ml)
Solution de déconjugaison des anticorps Strong (forte) concentrée 10 × (1 flacon de 50 ml)
Stockage et stabilité
Les composants du kit doivent être maintenus à 4 °C dès réception. Le produit reste stable pendant 3 à 6 mois à compter de la date de réception. Si la solution de déconjugaison des anticorps cristallise au stockage, il est possible de la redissoudre en la chauffant légèrement à 37 °C avant utilisation.
Remarque : Pour éviter la dégradation du réactif pendant le stockage, veiller à ce que le bouchon soit hermétiquement fermé. Éviter toute exposition prolongée à l'air.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Gabriel N Valbuena et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1276-1276 (2020-01-11)
The rate of disease progression in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is highly variable, even between patients with the same genetic mutations. Metabolic alterations may affect disease course variability in ALS patients, but challenges in identifying the preclinical and early phases
B Bolhari et al.
Bioactive materials, 5(3), 516-521 (2020-04-24)
Addition of zinc oxide (ZnO) to Mineral Trioxide Aggregate (MTA) has been shown to rectify tooth discoloration caused by Angelus MTA. This study evaluated the microhardness, compressive strength, calcium ion release and crystalline structures of MTA mixed with ZnO in
Jo-Anne Chan et al.
PloS one, 14(9), e0221733-e0221733 (2019-09-11)
The development of effective malaria vaccines remains a global health priority. Currently, the most advanced vaccine, known as RTS,S, has only shown modest efficacy in clinical trials. Thus, the development of more efficacious vaccines by improving the formulation of RTS,S
Silvia Luotti et al.
Neurobiology of disease, 139, 104815-104815 (2020-02-23)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal motor neuron disease for which there are no validated biomarkers. Previous exploratory studies have identified a panel of candidate protein biomarkers in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) that include peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A
Nicoletta Filigheddu et al.
Molecular biology of the cell, 18(3), 986-994 (2007-01-05)
Ghrelin is an acylated peptidyl gastric hormone acting on the pituitary and hypothalamus to stimulate appetite, adiposity, and growth hormone release, through activation of growth hormone secretagogue receptor (GHSR)-1a receptor. Moreover, ghrelin features several activities such as inhibition of apoptosis
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.